Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Certified Clean Biotainer Bottle Code produit.: 16430591
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Certified Clean Biotainer Bottle
Code produit. 16430591
1 L, Side Handle, 7 x 5 Bottles
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Comprend:
Neck Handle
Poignée en polyéthylène
Side Handle
Quantité:
14 x 5 Bottles
20 Bottles
20 x 5 Bottles
4 x 5 Bottles
6 Bottles
7 x 5 Bottles
Code produit. 16430591
Marque: Thermo Scientific™ 38311042
Expédition estimée: 28-05-2025
S’utilise avec : Spécifiquement conçues pour la fabrication de produits pharmaceutiques et biologiques, Matériau du bouchon : Polypropylène ; couleur : Transparent
Specifically designed for pharmaceutical and biological manufacturing, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certified Clean PETG Biotainer™ Bottles reduce the risk of carry-over contamination.
  • Spécifiquement conçues pour la fabrication de produits pharmaceutiques et biologiques
  • Certifié propre, conforme à l’USP 788
  • Usage exclusivement réservé à la recherche. Usage non prévu pour des procédures de diagnostic
  • < Endotoxine 0,5 UE/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 33,814 fl oz
Capacité (métrique) 1 L
Certifications/Conformité USP 788
Couleur de bouchon Blanc
Joint de fermeture PEBD
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 48 mm
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 98 mm
Diamètre (métrique) externe du col 48 mm
À utiliser avec (application) Spécifiquement conçues pour la fabrication de produits pharmaceutiques et biologiques, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Hauteur (métrique) 201 mm
Comprend Side Handle
Longueur (impériale) 27,75 in
Matériau PETG
Nbre par carton 35/boîte
Nb par paquet 5/Pk.
Type de produit Biotainer
Stérilité Stérile
Largeur (impériale) 20 in
Faible taux de particules USP <788> (Low particulate)
Quantité 7 x 5 Bottles
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1398523 Type de certificatCertificat de traitement Date04/12/2024 Catalog Number383110-42
Numéro de lot1384706 Type de certificatCertificat de traitement Date04/12/2024 Catalog Number383110-42
Numéro de lot1306907 Type de certificatCertificat de traitement Date04/12/2024 Catalog Number383110-42
Numéro de lot1358850 Type de certificatCertificat de traitement Date04/12/2024 Catalog Number383110-42
Numéro de lot1289117 Type de certificatCertificat de traitement Date04/12/2024 Catalog Number383110-42
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Certified Clean Biotainer Bottle >