Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Certified Clean Biotainer Bottle
Code produit. 16410591
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Comprend:
Neck Handle
Poignée en polyéthylène
Side Handle
Quantité:
14 x 5 Bottles
20 Bottles
20 x 5 Bottles
4 x 5 Bottles
6 Bottles
7 x 5 Bottles
S’utilise avec : Spécifiquement conçues pour la fabrication de produits pharmaceutiques et biologiques, Matériau du bouchon : Polypropylène ; couleur : Transparent
Specifically designed for pharmaceutical and biological manufacturing, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certified Clean PETG Biotainer™ Bottles reduce the risk of carry-over contamination.
  • Spécifiquement conçues pour la fabrication de produits pharmaceutiques et biologiques
  • Certifié propre, conforme à l’USP 788
  • Usage exclusivement réservé à la recherche. Usage non prévu pour des procédures de diagnostic
  • < Endotoxine 0,5 UE/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 4,23 fl oz
Capacité (métrique) 125 mL
Certifications/Conformité USP 788
Couleur de bouchon Blanc
Joint de fermeture PEBD
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38 mm
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 52 mm
Diamètre (métrique) externe du col 38 mm
À utiliser avec (application) Spécifiquement conçues pour la fabrication de produits pharmaceutiques et biologiques, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Hauteur (métrique) 105 mm
Comprend Side Handle
Longueur (impériale) 12 in
Matériau PETG
Nbre par carton 100/boîte
Nb par paquet 5/Pk.
Type de produit Biotainer
Stérilité Stérile
Largeur (impériale) 12 in
Faible taux de particules USP <788> (Low particulate)
Quantité 20 x 5 Bottles