Learn More
Thermo Scientific™ Bouteilles en PETG Nalgene™ Biotainer™ Code produit.: 10440568
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Bouteilles en PETG Nalgene™ Biotainer™
Code produit. 10440568
5 l, Flacon carré, Paquet de 6, boîte de 6
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
500mL
500 ml
1 l
2 l
5 l
Type de produit:
Carré
Carré avec poignée en polyéthylène
Flacon carré
Quantité:
Paquet de 6, boîte de 6
Paquet de 70 , Case 70
Sachet de 20, boîte de 20
Sachet de 5, boîte de 20
Sachet de 5, boîte de 35
Sachet de 5, boîte de 70
Sachet de 6, boîte de 6
Sachet de 35, boîte de 35
Code produit. 10440568
Marque: Thermo Scientific™ 341542
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Éliminez les coûts de nettoyage, de stérilisation et les validations correspondantes par rapport aux flacons réutilisables.
Éliminez les coûts de nettoyage, de stérilisation et les validations correspondantes par rapport aux flacons réutilisables grâce aux flacons en PETG Thermo Scientific™ Nalgene™ InVitro™ Biotainer™, parfaits pour le stockage de longue durée de matériaux sensibles au pH, tels que les milieux de culture. Certifiés stériles et prêts à l'emploi, tous les flacons Biotainer sont stérilisés aux rayons gamma au niveau d'assurance stérilité (SAL) de 10–6.
  • PETG transparent durable pour garantir l’intégrité des échantillons
  • Bouchons avec revêtements en mousse de polyéthylène pour la garantie d’une parfaite étanchéité†
  • Des options de personnalisation sont disponibles pour les applications de transfert de liquide.
  • Fournis avec une importante documentation pour la validation
  • Adaptés au stockage dans des conditions allant de -40° à +70°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 l
Capacité (impériale) 1,3 gal.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) intérieur de col 6,5 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 166 mm
À utiliser avec (application) Stockage prolongé, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​
Matériau PETG
Nbre par carton 6/Cs.
Conditionnement Bulk
Quantité Paquet de 6, boîte de 6
Stérilité Stérile
Plage de températures (métrique) -70°C to 70°C
Certifications/Conformité USP classe VI, non cytotoxique, USP <661>, apyrogène, FDA 21CFR 177.1520
Closure Included Oui
Autoclavable Non autoclavable
Graduated Oui
Bouche Étroit
Forme Carré
Hauteur (métrique) 290 mm
Type de produit Flacon carré
Hauteur (impériale) 11,4 in
Taille du bouchon 48 mm
Diamètre (métrique) 98 mm
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1404263 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number3415-42
Numéro de lot1332864 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number3415-42
Numéro de lot1301673 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number3415-42
Numéro de lot1332122 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number3415-42
Numéro de lot1411812 Type de certificatCertificat de traitement Date04/12/2024 Catalog Number3415-42
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bouteilles en PETG Nalgene™ Biotainer™ >