Learn More
Thermo Scientific™ Flacon en PETG carré certifié platine Clean™ Biotainer™ Nalgene™
Code produit. 16430631
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
500 ml
1 l
2 l
Flacons en PETG Biotainer™ Thermo Scientific™ Nalgene™ parfaits pour un stockage prolongé des matériaux sensibles au pH
  • Bouchons avec doublures en mousse de polyéthylène pour la garantie d’une parfaite étanchéité
  • Les produits sont lavés avec de l’eau USP pour injection
  • Manipulés dans des salles blanches de classe 5 avec des hottes d’emballage / d’inspection de classe 4 pour produire des produits à particules extrêmement faibles
  • Certifiés et testés pour contenir moins de 1/3 des particules autorisées conformément à la norme USP 788 pour limiter toute contamination particulaire éventuelle
  • Produits stériles et prêts à l’emploi avec un niveau garanti de stérilité de 10-6 à l’intérieur du récipient/bouchon
  • Inclut deux barrières stériles thermoscellées pour protéger le produit avant utilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2 l
Capacité (impériale) 67,63 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 4,6 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,4 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 36 mm
Matériau PETG
Nbre par carton 20
Stérilité Stérile
Plage de températures (métrique) -40°C à 70°C
Poids (impériale) 15 lb
Certifications/Conformité USP classe VI, non cytotoxique, USP <661>, apyrogène, FDA 21CFR 177.1315
Autoclavable Non autoclavable
Bouche Étroit
Forme Square
Hauteur (métrique) 265 mm
Type de produit Flacon carré
Largeur (impériale) 19,25 in
Hauteur (impériale) 10,4 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 48 mm
Diamètre (métrique) 116 mm