Learn More
Thermo Scientific™ Flacon de validation propre certifié PC Nalgene™, 20 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
20 ml
Description
- Parfait pour le stockage de lots d’échantillons de produits pharmaceutiques coûteux pour le contrôle qualité
- Ces bouteilles à petit volume sont moulées dans les mêmes matériaux que des récipients plus grands, mais exigent moins de réactifs onéreux pour réaliser les tests de validation.
- Conforme à la norme USP 788
- Résistant aux chocs
- < 5 UE/ml d’endotoxine
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 20 ml |
Capacité (impériale) | 0,68 oz. |
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (application) | Stockage et transport de liquide |
Matériau | PC |
Nbre par carton | 504 |
Nb par paquet | 84 |
Quantité | 504/boîte |
Stérilité | Stérile |
Poids (impériale) | 23,5 lb |