Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de diagnostic en PEHD ambré opaque Nalgene™ sans bouchon : conditionnés en vrac
GREENER_CHOICE
Code produit. 10058772
Click to view available options
3,4 ml, finition de col 20-415, conditionné en vrac
Stockez et expédiez en toute sécurité des échantillons de diagnostic et des réactifs de valeur sensibles à la lumière en petits volumes grâce aux flacons en PEHD ambré opaque.
Stockez et expédiez en toute sécurité des échantillons de diagnostic sensibles à la lumière et de réactifs précieux de petits volumes grâce aux flacons de diagnostic en PEHD ambré opaque Thermo Scientific™ Nalgene™, utilisés dans les kits de test et dans de nombreuses applications de petit volume. Ces flacons en polyéthylène haute densité ambré opaque sont à utiliser avec des réactifs sensibles à la lumière et sont conditionnés sans bouchons afin qu’ils puissent être associés à des bouchons de différentes couleurs (réf. 362150).
  • non stériles
  • Les parois durables et uniformes sont résistantes aux fissures et aux perforations
  • Étanches† lorsqu’ils sont équipés d’un bouchon (à commander séparément)
Informations de commande :
Les flacons sont conditionnés en vrac sans bouchons. 2 000 par carton. Les bouchons colorés doivent être commandés séparément (n° de réf. 362150).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.