Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateur de tube conique Nalgene™ Oak Ridge, polycarbonate blanc
Retirez facilement l’adaptateur de tube à centrifuger en PC blanc Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge des rotors après utilisation.
Marque: Thermo Scientific™ DS3147-0050
102.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
L'adaptateur de tube conique Thermo Scientific Nalgene Oak Ridge doit être utilisé avec des tubes coniques Oak Ridge de 35 ml Nalgene (réf. 3146, 3148).
- Se retire facilement des rotors après utilisation
- Autoclavable
Sans joint, le bouchon à visser en polypropylène ne fuit pas lors d'une utilisation ordinaire.
Les deux tubes exigent un adaptateur de tube en polycarbonate blanc (voir DS3147-0050 ci-dessous) pour une centrifugation.
Spécification
35 mL | |
6 | |
Autoclavable | |
Conique | |
50 000 x g |
Polycarbonate | |
6 | |
Conique | |
Adaptateur pour tubes à centrifuger |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1351634 | Certificat de conformité | 10/12/2024 | DS3147-0050 |
1121191 | Certificat de conformité | 19/07/2017 | DS3147-0050 |
1077462-COC | Certificat de conformité | 17/04/2017 | DS3147-0050 |
1065277-COC | Certificat de conformité | 17/04/2017 | DS3147-0050 |
1020858-COC | Certificat de conformité | 17/04/2017 | DS3147-0050 |
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.