Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger en polysulfone Nalgene™ Oak Ridge avec bouchons à visser
GREENER_CHOICE
Ces tubes à centrifuger en polysulfone solides et transparents, dotés d’une résistance accrue aux acides et aux bases, permettent de voir aisément les contenus. Ces tubes sont disponibles avec bouchons de scellage.
165.00€ - 166.00€
Spécification
Matériau du bouchon PP (polypropylène)
Matériau PSU
Nbre par carton 100
Nb par paquet 10
Stérilité Non stérile
Consulter d'autres spécifications
Alert:
Doivent être remplis à 80 % de leur capacité totale pour la centrifugation
Produits 2
Code produit Marque Capacité (métrique) Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10212471
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3115-0030
30 ml 94,0 mm 25,8 mm
165.00€
10 pièces
Expédition estimée: 23-12-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10262561
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3115-0050
50 ml 107,2 mm 29 mm
166.00€
10 pièces
Expédition estimée: 29-08-2025
Description
Les tubes à centrifuger en polysulfone Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge solides et transparents, dotés d’une résistance accrue aux acides et aux bases, permettent de voir aisément les contenus. Ces tubes sont disponibles avec bouchons hermétiques.
Caractéristiques :
  • Fond rond pour rotors grande vitesse
  • Transparents avec moulage couleur paille
  • Utilisables dans des centrifugeuses réfrigérées ou non réfrigérées jusqu’à 50 000 x g
  • Modèles 3115-0030 et 3115-0050 fournis avec bouchons à vis en polypropylène sans liner, faciles à nettoyer et assurant l’étanchéité† dans des conditions normales d’utilisation pour la plupart des centrifugations jusqu’à 10 000 x g
  • Pour garantir l’étanchéité à des vitesses supérieures à 10 000 x g, utilisez un ensemble de bouchons hermétiques (vendu séparément)
Informations de commande :
L’ensemble de bouchons hermétiques est vendu séparément (réf. série DS3131). Réf. 3115-0050 : capacité jusqu’au rebord de seulement 42 ml mais conçus pour s’adapter au rotor standard.
Spécification
Spécification
PP (polypropylène)
100
Non stérile
Rond
Non
Tube à centrifuger
PSU
10
Autoclavable
Rond
Non
50,000 ×g
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger en polysulfone Nalgene™ Oak Ridge avec bouchons à visser