Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger en polycarbonate grande vitesse Nalgene™ Oak Ridge
GREENER_CHOICE
Code produit. 10538341
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
28 ml
30 ml
50 ml
85 ml
Longueur (métrique):
80,5 mm
94,0 mm
105,2 mm
106,4 mm
Diamètre (métrique):
16,1 mm
25,8 mm
28,8 mm
38,2 mm
Conditionnement:
10 pièces
L’autoclavage répété réduit la durée de vie des tubes en PC. Les tubes doivent être remplis à au moins 80% de leur capacité pour obtenir de bonnes performances.
Code produit. 10538341
Marque: Thermo Scientific™ 31180050
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’autoclavage répété réduit la durée de vie des tubes en PC. Les tubes doivent être remplis à au moins 80% de leur capacité pour obtenir de bonnes performances.
Effectuez une variété d’applications grâce à l’excellente résistance mécanique de ces tubes à centrifuger en polycarbonate haute vitesse.
Effectuez un très grand nombre d’applications grâce à l’excellente résistance mécanique des tubes de centrifugeuse grande vitesse en polycarbonate Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge. Ces tubes transparents offrent une meilleure visualisation du contenu.
Caractéristiques :
  • Supportent des températures allant de -135° à +135°C (-211° à +275°F)
  • Fond rond adapté aux rotors à grande vitesse
  • Utilisables dans des centrifugeuses réfrigérées ou non réfrigérées jusqu’à 50 000 x g
  • Livrés avec des bouchons en PP sans revêtement — faciles à nettoyer et offrant une étanchéité dans des conditions normales jusqu’à 10 000 x g
  • Pour une performance étanche à > 10 000 x g, utilisez un bouchon de scellage ou un ensemble de bouchons de scellage (vendus séparément)
Informations de commande :
Ensembles de bouchons de scellage en option disponibles pour volumes de 30 ml et de 50 ml. Utilisez la réf. DS3131-0020 pour les tubes de 30 ml et la réf. DS3131-0024 pour les tubes de 50 ml.
Remarque :
Cat. Réf. 3118-0050 et -0085 sont conçues pour s’adapter aux rotors universels. La capacité réelle jusqu’au rebord des références 3118-0050 et 3138-0050 est de 42 ml. La capacité réelle jusqu’au rebord de la référence 3118-0085 est de 81 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon Polypropylène (PP)
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Polycarbonate
Nbre par carton 100
Nb par paquet 10
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Forme Rond
Longueur (métrique) 106,4 mm
Forme du fond Rond
Type de bouchon Bouchon à vis
Closure Included Oui
Writing Area No
Diamètre (métrique) 28,8 mm
Graduated Non
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 50,000 x G
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.