Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de centrifugeuse grande vitesse Nalgene™ Oak Ridge
GREENER_CHOICE
Centrifugez des produits chimiques corrosifs à haute vitesse jusqu’à 50,000 xg avec ces tubes, adaptés aux extractions au chloroforme et au phénol dans des machines réfrigérées.
Marque:  Thermo Scientific™ 3114-0030
Code produit. 10018700
  • 179.00€ / 2 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Remarque : Doivent être remplis à 100 % de leur capacité totale pour la centrifugation
Description
Description
Réalisez une centrifugation grande vitesse de produits chimiques agressifs à l’aide des tubes à centrifuger grande vitesse Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge, adaptés spécialement pour les extractions au chloroforme et au phénol dans des appareils réfrigérés jusqu’à 50,000 x g.
Caractéristiques :
  • FEP Teflon™, bouchon à vis en ETFE Tefzel™
  • Supportent des températures allant de -100° à +150°C (-148° à +302°F)
  • Les bouchons étanches† en ETFE Tefzel évitent toute perte de matière dans des conditions normales d’utilisation, pour la plupart des centrifugations de <10 000 × g
  • Les bouchons de scellage sont disponibles pour des tubes de 30 ml et 50 ml afin d’assurer un service étanche, surtout à grande vitesse >10 000 × g ou en cas de centrifugation de matières dangereuses
  • Autoclavables/protection contre les risques biologiques/étanches†/PTFE FEP
Informations de commande :
Bouchons de scellage disponibles en option : DS3131-0020 (pour les tubes de 30 ml) et DS3131-0024 (pour les tubes de 50 ml). Les numéros 3114-0050 : capacité jusqu’au rebord de seulement 42 ml mais conçu pour s’adapter au rotor standard.
Inclut :
Bouchons à vis Tefzel ETFE Bouchons hermétiques supplémentaires disponibles séparément (gamme DS3131)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ETFE Tefzel
PTFE FEP
2
Oui
Rond
No
Non
50,000 x G
30 ml
10
Non stérile
Rond
Bouchon à vis
25,7 mm
Tube à centrifuger
Certificats
Voir les accessoires
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.