Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de micro-conditionnement en PPCO coloris naturel Nalgene™ : stériles, conditionnés en vrac
Personnalisez vos flacons en PPCO à jupe et à fond conique, pour une récupération de l’ensemble du contenu.
Marque: Thermo Scientific™ 342800-0045
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 3.75000kg
Description
Personnalisez vos flacons de micro-conditionnement en PPCO coloris naturel Scientific™ Nalgene™ avec plusieurs bouchons différents. Moulés à partir de résine en copolymère de polypropylène non cytotoxique, apyrogène, de grande pureté et à faible teneur en métaux, ces flacons sont dotés d’une jupe et d’un fond conique, ce qui permet une récupération de l’ensemble du contenu.
Caractéristiques :
- Les flacons et les bouchons (répertoriés séparément) ont été testés ensemble à une pression de 7,5 psig pour une expédition par avion
- Conformes à la norme USP classe VI ; apyrogène
- Peuvent être centrifugés à 13 000 x g
- Les composants sont stériles et prêts au remplissage
- Bouchons de couleur vendus séparément
- Stérile à 10-6 SAL
- Exempts de DNAse et RNAse
- Étanches† lorsqu’ils sont utilisés avec des bouchons Nalgene de 0,5, 2,0 et 4,5 ml
Flacons de 0,5, 2,0 et 4,5 ml :
À jupe, avec intérieur conique
Flacons de 1,5 ml :
Structure conique
Informations de commande :
Les flacons de micro-conditionnement Nalgene sont conditionnés en vrac sans bouchon, 500 par sachet interne, 1 000 par boîte. Commandez les bouchons stériles séparément 342820, 342821, 342825, 342826, 342830).
Specifications
Tubes de micro-conditionnement | |
Naturel, translucide | |
PPCO | |
4,5 ml | |
500 | |
4,5 mL | |
Bouchon à vis (non inclus) | |
500 sachets, 1 000 boîtes | |
Flacon |
9 mm | |
12 mm | |
Stérile | |
1000 | |
Flacon à jupe avec intérieur conique | |
Copolymère de polypropylène | |
77 mm | |
ISO 13485:2016 | |
13 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.