Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Bottles Made of Teflon™ PFA with Closure
Description
Obtenez une excellente résistance thermique, chimique et à la corrosion grâce aux flacons en Teflon™ PFA à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™, parmi les contenants qui présentent la meilleure résistance aux substances chimiques et à la corrosion.
- De -270°C à +250°C (de -454°F à +482°F)
- Inertes à pratiquement tous les produits chimiques, sauf métaux alcalins en fusion, fluor à haute température et composés halogénés complexes à haute température et haute pression
- Emballés individuellement
- Autoclavables
- Bouchon étanche† en PFA
Comprend :
bouchons à vis en PFA étanches et sans revêtement
Remarque :
dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage.
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 250mL |
| Capacité (impériale) | 8 oz |
| Couleur | Naturel, translucide |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 24mm |
| À utiliser avec (application) | Storage, Transportation |
| Matériau | Téflon PFA |
| Nbre par carton | 4/Cs. |
| Nb par paquet | 1 Ea. |
| Stérilité | Non stérile |
| Plage de températures (métrique) | -100°C to 260°C |
| Show More |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.