Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth Bottles Made of Teflon™ PFA with Closure
Code produit. 10414671
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60mL
125 ml
250mL
500mL
1000mL
Taille du bouchon:
20 mm
38-430 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
6 pièces
8 pièces
Code produit. 10414671
Marque: Thermo Scientific™ DS16300001
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrez une excellente résistance thermique, chimique et à la corrosion grâce aux flacons à col étroit, parmi les contenants qui présentent la meilleure résistance aux produits chimiques et à la corrosion.
Obtenez une excellente résistance thermique, chimique et à la corrosion grâce aux flacons en Teflon™ PFA à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™, parmi les contenants qui présentent la meilleure résistance aux substances chimiques et à la corrosion.
  • De -270°C à +250°C (de -454°F à +482°F)
  • Inertes à pratiquement tous les produits chimiques, sauf métaux alcalins en fusion, fluor à haute température et composés halogénés complexes à haute température et haute pression
  • Emballés individuellement
  • Autoclavables
  • Bouchon étanche† en PFA
Comprend :
bouchons à vis en PFA étanches et sans revêtement
Remarque :
dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1 once
Couleur Naturels, transparents
Diamètre (métrique) intérieur de col 14 mm
À utiliser avec (application) Storage, Transportation ​
Matériau Teflon™ PFA
Nbre par carton 8/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Stérilité Non stérile
Plage de températures (métrique) -100°C to 260°C
Couleur de bouchon Naturel
Finition de col 20 mm
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 75 mm
Type de produit Flacon à col étroit
Largeur (impériale) 1,25 in
Hauteur (impériale) 3 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon ETFE
Taille du bouchon 20 mm
Diamètre (métrique) 32 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Étape du flux de travail Upstream Validation. Upstream process solution storage.
Show More Show Less
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.