Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en polycarbonate à col étroit Nalgene™ avec bouchon
Congelez efficacement vos échantillons grâce aux flacons en polycarbonate à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon et qui résistent aux chocs.
33.45€ - 119.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Description | Flacon à col étroit |
Matériau | PC |
Stérilité | Non stérile |
Couleur de bouchon | naturel |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10060681
|
Thermo Scientific™
2205-0016 |
0,5 l | 38-430 mm |
36.33€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10189630
|
Thermo Scientific™
2205-0032 |
1 l | 38-430 mm |
50.83€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10576922
|
Thermo Scientific™
DS2205-0210 |
2 l | 38-430 mm |
50.31€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10146070
|
Thermo Scientific™
DS2205-0250 |
2,5 l | 38-430 mm |
33.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10106120
|
Thermo Scientific™
DS2205-0010 |
4 l | 38-430 mm |
114.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10395841
|
Thermo Scientific™
DS2205-0020 |
8 L | 53B |
119.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Congelez efficacement vos échantillons grâce aux flacons en polycarbonate à col étroit avec bouchon Thermo Scientific™ Nalgene™ qui résistent aux chocs et sont parfaitement transparents. Uniquement fabriquées à partir de matériaux en plastique de laboratoire de haute qualité pour de faibles substances lixiviables et extractibles.
Caractéristiques :- Flacons de 0,47 L (16 oz) et de 0,95 L (0,25 gallon) convenant aux applications pour plus petits volumes dans lesquelles le contenu doit être visible ; flacons de 1,9 L (0,5 gallon) et de 2,5 L (0,66 gallon) pouvant être utilisés comme récipients de culture cellulaire pour la culture par lot, en suspension ou rotative non fixée
- Flacons de 3,8 L (1 gallon) et de 7,6 L (2 gallons) comprenant une anse porte-étiquette intégrée pour y attacher une étiquette d’identification
- Excellente résistance aux chocs permettant d’utiliser ces flacons pour la congélation jusqu’à -135°C (-211°F)
- Bouchons sans liner assurant une étanchéité ultime, sans recourir à un liner qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
- Autoclavables / Transparents / Étanches†
Contient :
Bouchons étanches† à vis en polypropylène
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le couvercle avant l’autoclavage. Autoclavage à vide. Les autoclavages répétés diminuent la durée de service des flacons.
Spécification
Transparent | |
PC | |
naturel | |
Oui | |
Étroit | |
Flacon à col étroit | |
polypropylène (PP) |
Flacon à col étroit | |
Non stérile | |
Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016.Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1580 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfont la norme USP classe VI. | |
Autoclavables | |
Rond | |
Sans joint | |
Non |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.