Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en polycarbonate à col étroit Nalgene™ avec bouchon
GREENER_CHOICE
Code produit. 10395841
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 l
1 l
2 l
2,5 l
4 l
8 L
Taille du bouchon:
38-430 mm
53B
Congelez efficacement vos échantillons grâce aux flacons en polycarbonate à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon et qui résistent aux chocs.
Congelez efficacement vos échantillons grâce aux flacons en polycarbonate à col étroit avec bouchon Thermo Scientific™ Nalgene™ qui résistent aux chocs et sont parfaitement transparents. Uniquement fabriquées à partir de matériaux en plastique de laboratoire de haute qualité pour de faibles substances lixiviables et extractibles.
Caractéristiques :
  • Les tailles de 16 oz et 0,25 gal conviennent aux applications de volumes plus modestes qui nécessitent de voir le contenu
  • Les tailles de 0,5 gal et 0,66 gal peuvent servir de récipient pour la culture par lot, en suspension ou rotative non fixée
  • Flacons de 3,8 L (1 gallon) et de 7,6 L (2 gallons) comprenant une anse porte-étiquette intégrée pour y attacher une étiquette d’identification
  • Excellente résistance aux chocs permettant d’utiliser ces flacons pour la congélation jusqu’à -135°C (-211°F)
  • Bouchons sans joint assurant une étanchéité parfaite†, sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
  • Autoclavable / transparent / étanche†
Inclut :
Bouchons vissant étanches† en polypropylène
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le couvercle avant l’autoclavage. Autoclavage à vide. Les autoclavages répétés diminuent la durée de service des flacons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2 gal 8 L
Capacité (métrique) 8 L
Capacité (impériale) 2 gal
Couleur Transparent
Description Flacon à col étroit
Diamètre (métrique) intérieur de col 37mm
Matériau PC
Nbre par carton 1
Nb par paquet 1
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel
Finition de col 53B
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1580 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavable
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 409 mm
Type de produit Flacon à col étroit
Largeur (impériale) 7,6 in
Hauteur (impériale) 9,8 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53B
Diamètre (métrique) 193 mm
Type de bouchon Bouchon à vis avec joint en TPE
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.