Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en polycarbonate à col étroit Nalgene™ avec bouchon
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Description
Congelez efficacement vos échantillons grâce aux flacons en polycarbonate à col étroit avec bouchon Thermo Scientific™ Nalgene™ qui résistent aux chocs et sont parfaitement transparents. Uniquement fabriquées à partir de matériaux en plastique de laboratoire de haute qualité pour de faibles substances lixiviables et extractibles.
- Les tailles de 16 oz et 0,25 gal conviennent aux applications de volumes plus modestes qui nécessitent de voir le contenu
- Les tailles de 0,5 gal et 0,66 gal peuvent servir de récipient pour la culture par lot, en suspension ou rotative non fixée
- Flacons de 3,8 L (1 gallon) et de 7,6 L (2 gallons) comprenant une anse porte-étiquette intégrée pour y attacher une étiquette d’identification
- Excellente résistance aux chocs permettant d’utiliser ces flacons pour la congélation jusqu’à -135°C (-211°F)
- Bouchons sans joint assurant une étanchéité parfaite†, sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
- Autoclavable / transparent / étanche†
Inclut :
Bouchons vissant étanches† en polypropylène
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le couvercle avant l’autoclavage. Autoclavage à vide. Les autoclavages répétés diminuent la durée de service des flacons.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Capacité | 16 oz, 0,5 L |
Capacité (métrique) | 0,5 l |
Capacité (impériale) | 16 oz |
Couleur | Transparent |
Description | Flacon à col étroit |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 27 mm |
Matériau | PC |
Nbre par carton | 24 |
Nb par paquet | 4 |
Stérilité | Non stérile |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.