Learn More
Thermo Scientific™ Flacons fluorés à col étroit Nalgene™ ; HDPE fluoré avec bouchon en PP fluoré, conditionnés en vrac
Description
Les flacons fluorés Thermo Scientific™ Nalgene sont efficaces pour conditionner certains solvants, huiles, substances chimiques et produit agricoles.
Ces flacons HDPE fluorés offrent une alternative économique aux contenants en fluoropolymère onéreux.
- Polyéthylène haute densité fluoré
- Parois uniformes qui résistent aux fissures et aux perforations
- Alternative économique aux flacons de fluoropolymère.
- Bouchons en polypropylène fluoré
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
Un certificat du produit fournissant la cytotoxicité, la conformité à la norme USP classe VI et à la norme 21 CFR de la FDA et d’autres informations relatives à la conformité est disponible ou peut être recherché dans notre base de données des certificats de conformitéPériode de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti à partir de la date à laquelle nous expédions le produit et pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.
Spécification
Capacité (métrique) | 125 ml |
Capacité (impériale) | 4,23 oz. |
Couleur | Translucide |
Description | Flacon fluoré à col étroit |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 18 mm |
Matériau | PEHD fluoré |
Nbre par carton | 500 |
Nb par paquet | 500 |
Stérilité | Non stérile |
Finition de col | 24 mm |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.