Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en HDPE ambré à col étroit de qualité laboratoire Nalgene™, 8 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 10142641
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
13 mm
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
72 pièces
Code produit. 10142641
Marque: Thermo Scientific™ 20049025
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Stockez, expédiez et conditionnez les contenus photosensibles grâce à ces flacons ambrés à col étroit offrant une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools.
Stockez, expédiez et emballez les liquides photosensibles grâce aux flacons en PEHD ambré à col étroit de qualité laboratoire Thermo Scientific™ Nalgene™. Dotés d’une remarquable résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools, ces flacons en polyéthylène haute densité sont garantis étanches†.
Caractéristiques :
  • Coloration ambrée opaque diminuant la translucidité aux UV pour protéger les liquides photosensibles
  • Conformes aux exigences de la Pharmacopée américaine 23 relative à la translucidité lumineuse
  • Flacons polyvalents lorsque l’exposition à la lumière doit être limitée
  • Ils peuvent être utilisés dans le congélateur à -100°C (-148°F) pour un stockage à long terme
  • Bouchons sans joint assurant une étanchéité parfaite†, sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
Inclut :
Bouchons vissant 100 mm en polypropylène ambré
Remarque :
Les contenants Nalgene LDPE, HDPE, PP et PMP peuvent servir au stockage à long terme, en évitant l’exposition directe aux rayons UV.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 8 ml (0.25 oz)
Capacité (métrique) 8 ml
Capacité (impériale) 0,25 oz
Couleur Ambrée opaque
Description Flacon à col étroit ambré de qualité laboratoire
Diamètre (métrique) intérieur de col 14 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 72
Nb par paquet 12
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Ambré
Finition de col 20 mm
Certifications/Conformité Satisfait aux normes de la pharmacopée des Etats-Unis (éd. XXIII), relatives à la translucidité lumineuse optimale.
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 45 mm
Type de produit Flacon de qualité laboratoire à col étroit
Hauteur (impériale) 1,77 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 20 mm
Diamètre (métrique) 25 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.