Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Magnetic PVDF Carboy Stirrer
Description
Mélangez d’importants volumes de milieux et de solution tampon à faible vitesse à l’aide de l’agitateur magnétique pour bonbonne en PVDF Thermo Scientific™ Nalgene™. S’ajuste facilement pour s’adapter aux bonbonnes Nalgene de 10 ou 20 L avec un bouchon de taille 83B. Livré avec un bouchon et deux turbines. Élimine le besoin de récupération des aimants de votre solution.
- Pour une utilisation avec une plaque d’agitation magnétique (non incluse)
- Inclut un bouchon et deux turbines
- Autoclavable
Spécification
Spécification
Taille du bouchon | 83B |
Description | P x L du barreau d’agitation : 1/2 x 3 po |
À utiliser avec (équipement) | Bonbonnes Nalgene 10 ou 20 L avec bouchon 83B. |
Longueur (impériale) | 3 po |
Longueur (métrique) | 588 mm |
Matériau | Polypropylène ; barreau d’agitation en PTFE ; axe renforcé en acier inox au polyfluorure de vinylidène ; turbine en PTFE, Arbre renforcé en acier inoxydable, Turbine en PTFE |
Nbre par carton | 1 Ea. |
Nb par paquet | 1 Ea. |
Type de produit | Agitateur |
Quantité | Each |