Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Wide-Mouth Carboy with Handle Code produit.: 10261501
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Wide-Mouth Carboy with Handle
Code produit. 10261501
10 L
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
15 L
20 L
Code produit. 10261501
Marque: Thermo Scientific™ 22340020
En stock
S’utilise avec : Stockez et transportez des solides, poudres et liquides ; Matériau de bouchon : Polypropylène ; Couleur : Naturel
Stockez et transportez les solides et les poudres avec les bonbonnes à col large en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec poignées. Une grande ouverture pratique facilite le nettoyage et la distribution et peut accueillir des mélangeurs verticaux. Les poignées disposées au niveau de l’épaulement garantissent un transport et un versement aisés, même les mains gantées. La bonbonne comprend des bouchons à vis en PP blanc étanches, de 100 mm.
  • Fabriqués en polyéthylène basse densité
  • Gradués par incréments de 1 gallon et 5 L pour une plus grande facilité d’utilisation
  • Ouverture à col large pour s’adapter aux agitateurs verticaux et est pratique pour les matériaux secs tels que les solides et les poudres
  • Étanche†/ non autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 2,6 gal.
Capacité (métrique) 10 L
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 100-415 mm
Couleur Naturel
À utiliser avec (application) Stocker et transporter des matières solides, poudres et liquides, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Matériau PEBD
Nbre par carton 6/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Bonbonne avec poignée
Stérilité Stérile
Volume (impériale) jusqu’au rebord 3 gal
Volume (métrique) jusqu’au rebord 12 l
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1417884 Type de certificatCertificat de conformité Date04/12/2024 Catalog Number2234-0020
Numéro de lot1413895 Type de certificatCertificat de conformité Date21/09/2024 Catalog Number2234-0020
Numéro de lot1397105 Type de certificatCertificat de conformité Date11/12/2023 Catalog Number2234-0020
Numéro de lot1395635 Type de certificatCertificat de conformité Date31/10/2023 Catalog Number2234-0020
Numéro de lot1390802 Type de certificatCertificat de conformité Date25/08/2023 Catalog Number2234-0020
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Wide-Mouth Carboy with Handle >