Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonnes rondes en PEBD Nalgene™ avec robinet,
Description
Recueillez et distribuez de l’eau distillée, des acides et des réactifs grâce aux bonbonnes en PEBD rondes Thermo Scientific™ Nalgene™ avec robinet. Ces bonbonnes en polyéthylène basse densité disposent d’un raccord de robinet moulé pour plus de commodité, de robustesse et de résistance aux fuites.
- Graduations moulées, incréments de 1 gal et 5 L pour une distribution facilitée
- De grandes anses intégrales permettent de soulever confortablement les quatre plus grands modèles
- Le bossage moulé du robinet confère robustesse et résistance aux fuites
- Étanches†
Informations de commande :
Fournies avec une anse sur le modèle de 1 gal (3,8 L), avec une poignée de transport sur tous les autres modèles. Le modèle de 1 gal n’est pas gradué.
Inclut :
Robinet et bouchon à vis en polypropylene avec joint en TPE † Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Spécification
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
Capacité (impériale) | 13 gal |
Capacité (métrique) | 50 l |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Taille du bouchon | 83B |
Couleur | Blanc (opaque) |
Description | Bonbonnes Carboy rondes avec robinet |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 64 mm |
Diamètre (métrique) externe | 379 mm |
À utiliser avec (application) | Recueil et distribution d’eau distillée, d’acides et de réactifs |