Learn More
Thermo Scientific™ Pissettes économiques en PEBD Nalgene™
Description
Le tube d’aspiration et le bouchon parfaitement ajustés des pissettes en PEBD économiques Thermo Scientific™ Nalgene™ préviennent toute séparation pendant le jet. Ces flacons en polyéthylène basse densité sont conçus pour une distribution par le haut avec un bouchon et une tige moulés en un seul bloc pour une étanchéité† homogène. Raccourcissez l’extrémité pour augmenter le débit.
- Bouchon / tige à vis en polypropylène avec tube d’aspiration en PPCO
- Extrémité pouvant être raccourcie pour fournir un débit plus important
- Ajustement serré du tube d’aspiration et du bouchon empêchant la séparation en cas de pression sur la pissette
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Capacité | 4 oz, 125 ml |
Capacité (métrique) | 125 ml |
Capacité (impériale) | 4 oz |
Couleur | Translucide |
Comprend | Tube à tige et d’aspiration |
Matériau | LDPE |
Nbre par carton | 48 |
Nb par paquet | 6 |
Closure Included | Oui |
Graduated | Non |
Afficher plus |
Documents
Product Information
Schematics & Diagrams
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
7196226010 | Certificat de conformité | 19/07/2017 | 2401-0125 |
7250672010 | Certificat de conformité | 19/07/2017 | 2401-0125 |
7160236010-COC | Certificat de conformité | 12/04/2017 | 2401-0125 |
7156866010-COC | Certificat de conformité | 12/04/2017 | 2401-0125 |
7150750010-COC | Certificat de conformité | 12/04/2017 | 2401-0125 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.