Learn More
Thermo Scientific™ Flacons compte-gouttes en PEBD Nalgene™ avec bouchon, 125 ml
Utilisez facilement les flacons compte-gouttes en PEBD translucide Thermo Scientific™ Nalgene™ avec fermeture d’une seule main ; un capuchon imperdable à clipser attaché au flacon permet de fermer l’embout de distribution.
57.10€ - 104.00€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Matériau | PEBD |
Closure Included | Oui |
Graduated | Non |
Forme | Rond |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10004850
|
Thermo Scientific™
2411-0015 |
15 ml | 20 mm |
57.10€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10126640
|
Thermo Scientific™
2411-0030 |
30 ml | 20 mm |
77.65€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10400051
|
Thermo Scientific™
2411-0060 |
60 ml | 20 mm |
97.83€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10743481
|
Thermo Scientific™
2411-0125 |
125 ml | 24 mm |
104.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10677131
|
Thermo Scientific™
2411-0250 |
250 ml | 24 mm |
67.50€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Manipulez facilement les flacons compte-gouttes en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™ translucides avec fermeture d’une main ; Un capuchon imperdable à clipser attaché au flacon permet de fermer l’embout de distribution. Ces flacons en PEBD sont chimiquement compatibles avec la plupart des acides, bases et alcools. Visualisez facilement les niveaux de liquide à travers la paroi translucide.
- Le flacon distribue seulement une goutte à la fois pour une distribution fiable.
- Le bouchon imperdable à bec verseur en PP reste en place lorsque le flacon est pressé ; Il évite toute dispersion accidentelle de liquide.
- Fonctionnement à une seule main pratique qui permet de libérer l’autre main.
Bouchon de remplacement pour s’adapter aux tailles de 15, 30 et 60 ml, n° de catalogue 712411-1030
Bouchon de remplacement pour s’adapter aux tailles 125 et 250 ml, n° de catalogue 712411-1125
Spécification
Translucide | |
Oui | |
Rond | |
Bouchon à bec verseur |
PEBD | |
Non | |
Flacon distributeur compte-gouttes | |
Oui |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.