Learn More
Thermo Scientific™ Seaux LDPE avec couvercles Nalgene™
Les seaux LDPE Thermo Scientific Nalgene sont équipés de couvercles étanches et satisfont les normes OSHA relatives aux pathogènes à diffusion hématogène.
53.25€ - 91.25€
Spécification
Graduations | Moulée |
---|---|
Matériau | PEBD |
Autoclavable | Autoclavables |
Certifications/Conformité | Conforme aux normes de l’OSHA 29CFR 1910,1030 relative à la protection contre les agents pathogènes à diffusion hématogène. |
Quantité | 1 Ea. |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) avec bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) avec bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10094750
|
Thermo Scientific™
7102-0080 |
7.6L | 26.7cm |
53.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10380431
|
Thermo Scientific™
7102-0140 |
13.2L | 32.8cm |
91.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les seaux LDPE Thermo Scientific Nalgene sont équipés de couvercles étanches et satisfont les normes OSHA relatives aux pathogènes à diffusion hématogène.
Les seaux LDPE conviennent parfaitement à la conservation des échantillons.
- Servent au stockage des échantillons dans le formol ou d’autres conservateurs.
- Couvercle en polyéthylène blanc très hermétique.
- Anse métallique avec revêtement nylon.
Spécification
Moulée | |
Autoclavables | |
1 Ea. |
PEBD | |
Conforme aux normes de l’OSHA 29CFR 1910,1030 relative à la protection contre les agents pathogènes à diffusion hématogène. |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.