Learn More
Thermo Scientific™ Seaux LDPE avec couvercles Nalgene™
Description
Stockez des échantillons dans du formol et d’autres agents de conservation avec les seaux en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec des couvercles étanches conformes aux normes OSHA pour le stockage des pathogènes à diffusion hématogène. Ces seaux en polyéthylène à faible densité sont excellents pour le transport sans éclaboussure dans le laboratoire et résistent chimiquement à une vaste gamme de solutions de laboratoire.
- Le couvercle en polyéthylène blanc étanche est bien ajusté
- L’anse métallique revêtue de polyéthylène offre une prise confortable et solide
- Graduation moulée en pintes et en litres faciles à lire
- Gradué
- Conforme à la norme OSHA 29 CFR 1910.1030 relative à la protection contre les pathogènes à diffusion hématogène
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 13.2L |
| Graduations | Moulée |
| Matériau | PEBD |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Capacité (impériale) | 14 qt . |
| Certifications/Conformité | Conforme aux normes de l’OSHA 29CFR 1910,1030 relative à la protection contre les agents pathogènes à diffusion hématogène. |
| Description | En PEBD léger étanche à l’air 13,2 L |
| Hauteur (impériale) avec bouchon | 12,9 po |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 32.8cm |
| Comprend | Oui |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.