Learn More
Thermo Scientific™ Flacon HDPE à surface fluorée Nalgene™.
22.27 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 l
Description
Le flacon HDPE à surface fluorée Thermo Scientific Nalgene assure une performance à plus long terme et évite les pertes dues à la perméabilité.
Ces flacons HDPE fluorés offrent une alternative économique aux contenants en fluoropolymère onéreux.
- Fluorés afin d’améliorer les performances à long terme et d’empêcher une perte de solvant par perméation
- Le col large permet l’accès
- Rendement moins élevé de substances extractibles que les autres flacons
- REMARQUE : Ce flacon n’est pas étanche aux liquides
- Remarque : Le procédé de fluoration laisse le flacon avec une finition mate et une coloration jaune clair. C’est normal pour les flacons fluorés.
- Bouchons à vis en polypropylène fluoré
Veuillez recycler les boîtes de carton ondulé et les sacs en PEBD dans lesquels vos flacons Nalgene sont emballés.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Capacité (métrique) | 2 l |
Capacité (impériale) | 0,5 gal |
Couleur | Translucide |
Description | Capacité: 0,5 gal . |
Diamètre (impériale) | 4,7 po |
Diamètre (impériale) intérieur de col | 3.5 pouces |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 89mm |
Matériau | PEHD fluoré |
Nbre par carton | 6 |
Nb par paquet | 1 |