Learn More
Thermo Scientific™ Bacs à déchets grande taille Nalgene™
Les bacs à déchets grande taille Thermo Scientific Nalgene sont équipés d'un couvercle pour plus de sécurité.
Spécification
| Certifications/Conformité | Meet OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 for use as protection against bloodborne pathogensAutoclave upright with lid on. |
|---|---|
| Autoclavable | Autoclavable |
| Quantité | 4/Cs. |
Description
Les bacs à déchets grande taille Thermo Scientific Nalgene sont équipés d'un couvercle pour plus de sécurité.
Conviennent parfaitement à la conservation et à la stérilisation de déchets, de vêtements, d'équipements, de consommables de laboratoire et de matériel contaminé.
- Polypropylène robuste et autoclavable.
- Poignées moulées.
- Conforme à la norme OSHA 29 CFR Part 1910.1030 relative aux pathogènes à diffusion hématogène.
Spécification
| Meet OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 for use as protection against bloodborne pathogensAutoclave upright with lid on. | |
| Autoclavable | |
| 4/Cs. |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.