Learn More
Thermo Scientific™ Grands flacons en polypropylène Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10666721
Click to view available options
Capacité (métrique):
2L
4L
8L
Taille du bouchon:
38-430 mm
53 B
Les grands flacons en polypropylène Thermo Scientific Nalgene conviennent idéalement au stockage de substances chimiques corrosives et d’eau distillée.
Les grands flacons en polypropylène Thermo Scientific Nalgene conviennent idéalement au stockage de substances chimiques corrosives et d’eau distillée.
Ces flacons en polypropylène présentent une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools.
Caractéristiques :
  • Les modèles de 4 et 8 l fournissent une anse intégrée sur des tailles plus importantes pour la fixation d’une étiquette d’identification
  • Son poids plus léger que les alternatives en verre facilitent le levage
  • La translucidité permet de voir facilement les niveaux de liquide
  • Capuchons sans joint assurant une étanchéité parfaite†, sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
  • Autoclavables/Étanches†
Inclut :
Bouchons à vis en PP
Remarque :
Désengager complètement le filetage ou retirer le bouchon avant tout passage en autoclave. Les contenants Nalgene LDPE, HDPE, PP et PMP peuvent servir au stockage à long terme, en évitant l’exposition directe aux rayons UV.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1 gal, 4 L
Capacité (métrique) 4L
Capacité (impériale) 1 gal .
Couleur Naturels, transparents
Description Grand flacon à col étroit
Diamètre (métrique) intérieur de col 25mm
Matériau Copolymère de polypropylène (PPCO)
Nbre par carton 6
Nb par paquet 1
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Blanc
Finition de col 38mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative à l’usage des denrées alimentaires et des boissons, USP classe VI.
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavables
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 333mm
Type de produit Grand flacon à col étroit
Hauteur (impériale) 13,1 po
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène (PP)
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 152mm
Type de bouchon Bouchon à vis en PP
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.