Learn More
Thermo Scientific™ Grands entonnoirs en polyéthylène haute densité Nalgene™
Choisissez une alternative plus sûre au verre avec cet entonnoir résistant aux éclats, dotée d’une nervure externe et interne pour l’échappement de l’air.
36.10€ - 50.15€
Spécification
Matériau | HDPE |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Quantité | 6 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10788681
![]() |
Thermo Scientific™
4262-0080 |
201 mm | 1.9 l |
36.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10122591
![]() |
Thermo Scientific™
4262-0110 |
258 mm | 4.06 l |
50.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
Les grands entonnoirs en polyéthylène haute densité Thermo Scientific™ Nalgene sont dotés de rainures externes et internes qui favorisent l'échappement de l'air.
Les entonnoirs incassables en HDPE représentent une alternative plus sûre que le verre.
- Fabriqués en polyéthylène haute densité incassable, ils sont particulièrement fiables pour un usage à long terme.
Spécification
HDPE | |
Non autoclavable | |
6 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.