Learn More
Thermo Scientific™ Lot économique de consommables de laboratoire en plastique Nalgene™
Pissettes Unitary x 4 (500 ml / LDPE)†
Éprouvettes graduées x 4 (2-100 ml, 500 ml, 1 L / PPCO)
Béchers Griffin de forme basse x 5 (50, 100, 250, 600, 1000 ml / PPCO)
Demi-rack bleu Unwire™ pour tubes de 30 mm
Description
Choisissez parmi une vaste sélection de matériel de laboratoire à usage quotidien apprécié grâce au lot économique de matériel de laboratoire Thermo Scientific™ Nalgene™, parfait pour l’établissement d’un nouveau laboratoire ou le renouvellement d’un laboratoire existant. Nalgene Labware définit la norme de qualité et de performances supérieures pour vos recherches précieuses grâce à des matériaux de la plus haute qualité pour des performances fiables.
• Pratique: recevez 20 articles sous une seule référence
• LDPE = polyéthylène basse densité
• PPCO = polypropylène copolymère
• RMT = technologie de fabrication Resmer
• Conformité :
• Eprouvettes graduées répondant aux exigences de la directive CFR 21, partie 177.1520, aux exigences de précision de la norme ASTM* E 1272 classe B, ainsi qu'à la norme ISO 6706. Béchers répondant aux normes internationales ISO/DIN 7056
• Relatives à la précision des consommables de laboratoire en plastique
• Kit de consommables: Eprouvettes, béchers, pissettes, pots portoirs,
• Comprend:
• 6 cuves à parois droites (capacité 500mL, PPCO, autoclavable)
• 4 pissettes Unitary (capacité 500mL, LDPE, pas autoclavable)
• 2 éprouvettes graduées (capacité 100mL, PPCO, autoclavable)
• 1 éprouvette graduée (capacité 500mL, PPCO, autoclavable)
• 1 éprouvette graduée (capacité 1 L, PPCO, autoclavable)
• 1 bécher de Griffin forme basse (capacité 50mL, PPCO, autoclavable)
• 1 bécher de Griffin forme basse (capacité 100mL, PPCO, autoclavable)
• 1 bécher de Griffin forme basse (capacité 250mL, PPCO, autoclavable)
• 1bécher de Griffin forme basse (capacité 600mL, PPCO, autoclavable)
• 1 bécher de Griffin forme basse (capacité 1000mL, PPCO, autoclavable)
• 1 demi-portoir Unwire, bleu (capacité pour tubes de 30mm, RMT, autoclavable)
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | Bocaux droits x 6 (500 ml / PPCO) Pissettes Unitary x 4 (500 ml / LDPE)† Éprouvettes graduées x 4 (2-100 ml, 500 ml, 1 L / PPCO) Béchers Griffin de forme basse x 5 (50, 100, 250, 600, 1000 ml / PPCO) Demi-rack bleu Unwire™ pour tubes de 30 mm |
| Matériau | Plastique (ordinaire) |
| Description de l’article | Lot économique de matériel de laboratoire |
| Certifications/Conformité | ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, partie 177.1520 |
| Nb par paquet | 1 |
| Nbre par carton | 1 |
| Comprend | Bocaux droits x 6 (500 ml / PPCO) Pissettes Unitary x 4 (500 ml / LDPE)† Éprouvettes graduées x 4 (2-100 ml, 500 ml, 1 L / PPCO) Béchers Griffin de forme basse x 5 (50, 100, 250, 600, 1000 ml / PPCO) Demi-rack bleu Unwire™ pour tubes de 30 mm |
| Type | Lot économique de matériel de laboratoire |
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.