Learn More
Thermo Scientific™ Cahiers de laboratoire Nalgene™ avec pages papier standard
GREENER_CHOICE
Code produit. 11827363
Click to view available options
Dimensions:
A4
A4 ; lignes de 5 mm
Format lettre
Format lettre ; 3 lignes horizontales par pouce
Couleur de couvercle:
Rouge bordeaux
Vert sapin
Réglé:
Grille
Oui
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 11827363
Marque: Thermo Scientific™ 63013000
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les pages papier standard des cahiers de laboratoire Thermo Scientific Nalgene sont cousues.
Ces cahiers de laboratoire comptent 96 pages de papier cousues de manière permanente à carreaux ou à lignes horizontales. Consignez les informations nécessaires pour garantir la protection au titre des brevets. Les pages comprennent des espaces pour les dates et les signatures. Les cahiers contiennent des instructions pour la tenue de registres, une table des matières et une page pour la production de contenus. La couverture rigide est étanche (les pages ne le sont pas).
Caractéristiques :
  • Encarts prévus pour la date, la signature de l'utilisateur et du témoin dans le cadre de la protection au titre des brevets.
  • Faites votre choix entre une couverture vert forêt avec quadrillage vert de″ 6 mm et une couverture bordeaux avec lignes horizontales.
  • Dimension des pages : Lettre (8,5 × 11″) ou A4 (8,75 × 11,25″)
  • En permanence lié et paginé pour la sécurité et la traçabilité des données
Inclut :
Instructions pour la conservation des données, page destinée à l’édition du cahier et table des matières.
Remarque :
Les pages ne sont pas hydrorésistantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Réglé Grille
Width (English) Page 11,25 po
Longueur (impériale) de page 8,75 po
Couleur de couvercle Vert sapin
Matériau du couvercle Polyéthylène
Description Papier pour ordinateur portable de laboratoire quadrillé de format A4, 21.0 x 29.7 cm
Longueur (métrique) de page 222 mm
Largeur (métrique) de page 285.7 mm
Type de grille 5 mm (0,20 in)
Quantité 1/Pk., 6/Cs.
Dimensions A4
Show More Show Less
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.