Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger grande vitesse en PC à fond rond Nalgene™
Centrifugez vos échantillons avec succès à chaque fois grâce à la remarquable résistance mécanique et à la haute clarté optique de ces tubes à centrifuger grande vitesse en polycarbonate à fond rond.
45.00€ - 516.00€
Spécification
Matériau | Polycarbonate |
---|---|
Nb par paquet | 10 |
Stérilité | Non stérile |
Autoclavable | Autoclavable |
Forme | Rond |
Alert:
Doivent être remplis au minimum à 80 % de leur capacité totale et être utilisés avec des bouchons à ajustement par friction (série DS3111) pour une centrifugation grande vitesse
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10614141
![]() |
Thermo Scientific™
3117-0120 |
12 ml | 103.1 mm | 15,9 mm |
45.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10088750
![]() |
Thermo Scientific™
3117-0150 |
15 ml | 114,0mm | 16 mm |
46.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10100481
![]() |
Thermo Scientific™
3117-0160 |
16 ml | 99,8 mm | 17,9 mm |
46.40€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11787184
![]() |
Thermo Scientific™
3117-0380 |
38 ml | 88,6 mm | 25,3 mm |
516.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10557571
![]() |
Thermo Scientific™
3117-0500 |
50 ml | 103,1 mm | 28,8 mm |
52.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11748064
![]() |
Thermo Scientific™
3117-1000 |
100 ml | 164,3mm | 31,5 mm |
479.00€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10150571
![]() |
Thermo Scientific™
3117-9500 |
50 ml | 106 mm | 28,5 mm |
59.20€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
Centrifugez vos échantillons à plusieurs reprises avec succès grâce à la remarquable résistance mécanique et à la haute clarté optique des tubes à centrifuger grande vitesse en polycarbonate à fond rond Thermo Scientific™ Nalgene™ conçus pour s’adapter aux rotors à grande vitesse.
Caractéristiques :- Supportent des températures allant de -135°C à +135°C (-211°F à +275°F)
- Conçus pour une utilisation à 50 000 x g dans toutes les centrifugeuses réfrigérées et non réfrigérées (utilisés avec des bouchons à ajustement par friction de la série DS3111 pour des performances optimales)
- Notre technique de moulage permet d’obtenir une épaisseur des parois uniforme pour une résistance accrue
- Fond rond et diamètre uniforme (sans rétreint) pour un meilleur ajustement au rotor et une meilleure tolérance de la force centrifuge
- Rebord (sur les réf. 3117-1000 et 3117-9500) pour une extraction plus facile des alvéoles des rotors
- Excellente clarté pour en vérifier visuellement le contenu
- Autoclavable/Transparente
Informations de commande :
Fournis sans bouchon ; bouchons à ajustement par friction disponibles séparément (série DS3111)
Garantie : 90 jours
Spécification
Polycarbonate | |
Non stérile | |
Rond | |
No | |
Tube à centrifuger |
10 | |
Autoclavable | |
Rond | |
Non | |
50,000 x G |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.