Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Heavy-Duty Wide-Mouth Jug with Closure
Click to view available options
Quantité:
Case of 4
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le bidon à large col hautement résistant Thermo Scientific Nalgene est doté d’un large col, d’une poignée moulée et d’un fond bombé.
Ces bidons translucides en polyéthylène haute densité sont gradués de façon pratique en litres et en gallons
- Idéal pour le stockage de solides ou de poudres
- Dotés d’un large col, d’une poignée moulée et d’un fond bombé
- Leur large structure et leur centre de gravité bas offre une meilleure stabilité
- Forme rectangulaire permettant de gagner de l’espace
- Le large col facilite le nettoyage
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 5,3 gal. |
| Capacité (métrique) | 20L |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Taille du bouchon | 12mm |
| Type de bouchon | hélice |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (impériale) intérieur de col | 4 po |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 104mm |
| Afficher plus |