Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty Stainless-Steel Clamps
Description
Assurez un raccordement étanche† des fluides grâce aux colliers ultra-résistants en acier inoxydable Thermo Scientific™ Nalgene™ autoclavables. Ces colliers à ressort solides sont à utiliser avec les bonbonnes sanitaires Nalgene.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Pince |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Bonbonne sanitaire Nalgene |
| Diamètre (impériale) | 3 po |
| Diamètre (métrique) | 7,6 cm |
Période de garantie limitée :
Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supportés une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.