Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty Rectangular LLDPE Tank with Covers
Product Code. 10324501
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 l
20 L
30 L
38 L
50 L
60 L
120 l
160 L
Largeur (métrique):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
Longueur (métrique):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
61 cm
Hauteur (métrique):
20 cm
30 cm
36 cm
45 cm
61 cm
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10324501
Brand: Thermo Scientific™ 141000005
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La polyvalence pour un coût inférieur à celui des réservoirs en acier inoxydable.
La polyvalence pour un coût inférieur à celui des réservoirs en acier inoxydable. Les réservoirs cylindriques en LLDPE pour applications intenses Thermo Scientific™ Nalgene™ sont résistants aux impacts, aux abrasions et à la plupart des acides, alcools et bases. Disponibles en tailles allant de 19 à 208 L.
Caractéristiques :
  • Moulés en une seule pièce, sans soudure
  • Épaisseur nominale de la paroi : 3,97 mm (5/32 po)
  • Une bride cannelée sur le sommet sert de renfort et de système de préhension pour le soulèvement
  • Peut être modifié avec un robinet installé en usine
  • Non autoclavable
Remarque :
Les réservoirs utilisés à des températures élevées ou avec des liquides à densité relative élevée doivent être équipés d’un renfort externe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Longueur (impériale) 10 po
Type Réservoir avec couvercles
Matériau PEBDL
Capacité (impériale) 5 gal
Capacité (métrique) 20 L
Longueur (métrique) 25 cm
Largeur (impériale) 10 po
Largeur (métrique) 25 cm
Hauteur (impériale) 14 po
Hauteur (métrique) 36 cm
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Attention :
les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que le matériel de laboratoire en plastique ; l’exposition est constante, les contraintes sont supérieures et ils sont en contact avec différentes classes et concentrations de produits chimiques. Veuillez accorder une attention toute particulière à la compatibilité chimique.