Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty Cylindrical LLDPE Tanks with Spigots
Description
Les réservoirs cylindriques robuste en LLDPE Thermo Scientific™ Nalgene incluent un robinet à aiguille installé pour l’évacuation. Ce robinet est compatible avec une tubulure d’un dia. int. de 5/8 po et est disponible dans des volumes compris entre 19 L et 208 L.
- Un robinet de réservoir de type à aiguille (nº de cat. 6421) est installé dans le réservoir pour permettre la vidange
- Tubulure de 5/8 po (15,9 mm) de dia. int.
- Offre une bonne température et une bonne résistance chimique
- Non autoclavable
Inclut :
Couvercle de réservoir inclus
Remarque :
Les cuves utilisées à des températures élevées ou avec des liquides à densité relative élevée doivent être équipées d’un renfort externe.
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) externe | 13 po |
| Diamètre (métrique) externe | 33 cm |
| Type | Cuve avec robinet |
| Matériau | PEBDL |
| Capacité (impériale) | 15 gal |
| Capacité (métrique) | 56,8 L |
| Hauteur (impériale) | 27 in |
| Hauteur (métrique) | 68,6 cm |
| Nbre par carton | 1 |
| Nb par paquet | 1 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Attention :
les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que le matériel de laboratoire en plastique ; l’exposition est constante, les contraintes sont supérieures et ils sont en contact avec différentes classes et concentrations de produits chimiques. Veuillez accorder une attention toute particulière à la compatibilité chimique.