Learn More
Thermo Scientific™ Cuves cylindriques robustes en PEBDL Nalgene™ avec couvercle
Trouvez la cuve qui répond aux besoins de votre application parmi les cylindres de 19 L à 757 L.
159.00€ - 1525.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10623062
|
Thermo Scientific™
11100-0005 |
19 L |
159.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10000731
|
Thermo Scientific™
11100-0007 |
28 L |
216.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10439762
|
Thermo Scientific™
11100-0010 |
38 L |
211.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10748371
|
Thermo Scientific™
11100-0015 |
57 l |
260.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10748561
|
Thermo Scientific™
11100-0030 |
113 l |
317.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10384591
|
Thermo Scientific™
11100-0055 |
208 l |
470.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10112641
|
Thermo Scientific™
11100-0080 |
303 L |
1005.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10030741
|
Thermo Scientific™
11100-0100 |
378 L |
1040.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10192681
|
Thermo Scientific™
11100-0150 |
568 L |
1405.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10152731
|
Thermo Scientific™
11100-0200 |
757 L |
1525.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Trouvez le réservoir adapté à vos besoins. Les réservoirs cylindriques résistants, à surface rigide Thermo Scientific™ Nalgene™ en LLDPE sont disponibles dans des tailles comprises entre 19 et 757 L et sont dotés de couvercles permettant de réduire sensiblement l’évaporation et la contamination.
Ces réservoirs rigides présentent une bonne tolérance aux variations de température.
- Tailles disponibles jusqu’à 378 litres avec des robinets installés en usine
- Adapté aux revêtements de cuve Nalgene nº de catalogue 343050 et aux séries
- Non autoclavable
Garantie :
90 jours
Spécification
Réservoir avec couvercle | |
PEBDL |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Attention :
les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que le matériel de laboratoire en plastique ; l’exposition est constante, les contraintes sont supérieures et ils sont en contact avec différentes classes et concentrations de produits chimiques. Veuillez accorder une attention toute particulière à la compatibilité chimique.