Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonne stérile à usage unique en PEHD Nalgene™
Utilisez le code promo "21900" pour bénéficier de cette offre.
Description
Éliminez les coûts de nettoyage, de préparation et de configuration grâce aux bonbonnes en PEHD à usage unique Thermo Scientific™ Nalgene™ prêtes à l’emploi. Fournies stériles pour un usage unique, les récipients en polyéthylène de haute densité sont parfaits pour stocker des liquides stériles et des produits pharmaceutiques / de biotechnologie.
- Bouchon en polypropylène PEHD
- Stérile
- Étanches†
Poignée en acier inox amovible disponible (2229-0001)
Comprend
bouchon en PP
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
Capacité (impériale) | 8,7 gal |
Capacité (métrique) | 33 L |
Certifications/Conformité | Qualité alimentaire, USP classe VI, non cytotoxique |
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 83 B |
Couleur | Blanc |
Description | Bonbonne stérile en PEHD à usage unique avec poignées moulées |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 64 mm |
Diamètre (métrique) externe | 381 mm |
Afficher plus |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.