Learn More
Thermo Scientific™ Dispositifs de lavage / rinçage pour pipettes en PEHD Nalgene™ pour pipettes 16 et 24 in.
Fixez ces dispositifs de lavage / rinçage pour pipettes au robinet d’eau ou d’eau déionisée de votre évier et vidangez pour un cycle de remplissage et de vidage automatique. Les cycles se poursuivent jusqu’à la fermeture de la source d’eau.
413.00€ - 489.00€
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Dimensions | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Dimensions | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10721421
|
Thermo Scientific™
5245-0040 |
78cm | A, B | Pipettes jusqu'à 16 po L ( 41cm ) |
413.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10400811
|
Thermo Scientific™
5245-0050 |
97 cm | C | Pipettes jusqu’à 61 in l (24 cm) |
489.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Fixez les dispositifs de lavage / rinçage pour pipettes Thermo Scientific™ Nalgene™ au robinet d’eau ou d’eau déionisée de votre évier et vidangez pour un cycle de remplissage et de vidage automatique. Insérez un panier pour pipettes rempli, puis raccordez-le à l’arrivée d’eau et dirigez le tuyau d’évacuation vers une évacuation appropriée pour accepter l’eau de rinçage. Ouvrez votre source d’eau et laissez la cuve de lavage se remplir depuis l’arrivée d’eau. Lorsque la cuve de lavage est pleine, un siphon se forme au niveau du coude de vidange qui vide la chambre par le biais de la sortie d’évacuation. Les cycles de remplissage et de vidage se poursuivent jusqu’à la fermeture de la source d’eau.
Caractéristiques :- Monoblocs, étanches, sans soudure
- Polyéthylène haute densité conçu pour une utilisation intensive
- Le grand diamètre de la tubulure permet des cycles plus rapides et une vidange complète de l’eau
- Entrée d’eau conçue pour supprimer le siphonnage en retour d’eau contaminée dans la conduite d’eau même en cas de chute de pression
- Ralentissement des cycles possible sans recourir à des accessoires en réduisant le débit de la source d’eau
Contient :
- Tubulure en plastique transparent pour l’entrée et à la sortie
Spécification
1 |