Learn More
Thermo Scientific™ Paniers pour pipettes Nalgene™
Les paniers de nettoyage pour pipettes Thermo Scientific Nalgene sont fabriqués dans un polyéthylène haute densité robuste et résistant aux produits chimiques qui protège les pipettes de la casse.
198.00€ - 272.00€
Code produit | Marque | Format | À utiliser avec | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | À utiliser avec | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10060561
|
Thermo Scientific™
DS5241-0020 |
B | 8 po ( 203 mm ) pipette | 37cm |
198.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10395651
|
Thermo Scientific™
DS5241-0040 |
B | Pipette de 406 mm (16 in) | 58 cm |
205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10132781
|
Thermo Scientific™
DS5241-0050 |
E | 24 po ( 610 mm ) pipette | 78cm |
272.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les paniers de nettoyage pour pipettes Thermo Scientific Nalgene sont fabriqués dans un polyéthylène haute densité robuste et résistant aux produits chimiques qui protège les pipettes de la casse.
Nos produits sont plus légers que le verre et évitent tout problème de fuite, de casse et de contamination. Nous sommes fiers de proposer à votre laboratoire une alternative plus sûre qui ne sacrifie pas pour autant la précision dont vous avez besoin.
- Les paniers robustes protègent les pipettes de la casse.
- La base perforée est encastrée dein. 19 mm pour une évacuation complète de l’eau.
Spécification
HDPE |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.