Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à usage intensif en PEHD Nalgene™ avec bouchon : conditionnement de laboratoire
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4521950
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
4 l
Taille du bouchon:
53B
83B
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
6 pièces
Code produit. 10781421
Marque: Thermo Scientific™ 21251000
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockez et expédiez des produits chimiques liquides ou en poudre grâce à ces grands flacons à col large et paroi épaisse spécialement conçus pour une utilisation extrêmement intensive.
Stockez et expédiez des produits chimiques liquides ou en poudre grâce à ces grands flacons à usage intensif en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon, col large et paroi épaisse spécialement conçus pour une utilisation extrêmement intensive. Utilisés en tant que réservoirs et collecteurs de déchets dans les instrumentations automatisées.
  • Bouchons en polypropylène blanc sans revêtement et étanches†
Inclut :
Bouchons à vis en polypropylène blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 32 oz, 1 l
Capacité (métrique) 1 l
Capacité (impériale) 32 oz
Couleur Naturel
Description Flacons à usage intensif
Diamètre (métrique) intérieur de col 39 mm
Matériau PEHD
Nbre par carton 24
Nb par paquet 6
Couleur de bouchon Blanc
Certifications/Conformité Fabriqué conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2003. Les flacons diagnostics et bouchons sont conformes aux exigences de la norme 21CFR177.1520 relative à l’usage des denrées alimentaires et des boissons, USP Classe VI. Le produit est conforme aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière
Closure Included Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 226 mm
Type de produit Flacon à usage intensif
Hauteur (impériale) 8,89 po
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53B
Diamètre (métrique) 93 mm
Type de bouchon Bouchon à vis (assemblé)
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.