Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de diagnostic en PEHD Nalgene™ avec bouchon : Stériles, emballés sur plateau
Description
Effectuez de nombreuses applications de remplissage de petit volume avec les flacons de diagnostic en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Les flacons peuvent être utilisés dans les kits de tests et sont conditionnés dans des plateaux SBS sous film plastique thermorétracté pour une manipulation aisée. Les plateaux peuvent être utilisés comme support pour le chargement de la chaîne de remplissage de la machine. Ils sont fournis assemblés avec des bouchons sans revêtement susceptible de se déformer.
- Produits dans un environnement contrôlé
- Incluent des bouchons en polypropylène sans joint d’étanchéité
- Sans Rnase, ni DNAse (342002-9025)
- Les parois durables et uniformes sont résistantes aux fissures et aux perforations
- Stérile à 10-6 SAL
- Étanches†
Informations de commande :
Les flacons sont conditionnés sur plateaux sous film plastique thermorétracté avec bouchons montés.
Spécification
Spécification
| Capacité | 0,25 oz, 8 ml |
| Capacité (métrique) | 8 ml |
| Capacité (impériale) | 0,25 oz. |
| Couleur | blanc |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 14 mm |
| Matériau | HDPE |
| Nbre par carton | 980 |
| Nb par paquet | 98 |
| Stérilité | Stérile |
| Certifiés | Sans RNase ni DNase |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.