Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonnes rectangulaires en PEHD Nalgene™ avec robinet, 20 l
GREENER_CHOICE
Code produit. 10028080
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 l
20 l
Capacité métrique : 9 l
Les bonbonnes rectangulaires en PEHD Thermo Scientific™ Nalgene se distinguent par une conception compacte pour le stockage et la distribution de milieux, de solutions et d’eau stérile. Ces bonbonnes sont dotées d’une poignée en acier inoxydable et d’une grande ouverture pour le remplissage et le nettoyage. Solides, rigides et dotées d’une excellente résistance aux produits chimiques, ces bonbonnes constituent un excellent choix pour la distribution de solutions stock.
  • Avec robinet en polypropylène et bouchon à visser avec joint en TPE
  • Ouverture à col large pour faciliter le remplissage, le transfert et le nettoyage des bonbonnes
  • Graduations moulées par incréments de 1 gallon et 5 L pour une distribution facilitée
  • Poignée en acier inoxydable facilitant le transport des récipients
  • Le bossage de robinet moulé confère robustesse et résistance aux fuites
  • Robinet fourni avec un adaptateur pour tubulure pratique permettant plus de polyvalence
  • Forme rectangulaire permettant un gain de place précieux sur votre paillasse
  • Graduée / Étanche†
Inclut :
Bouchon à visser en polypropylène, poignées en acier. † Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 5,3 gal
Capacité (métrique) 20 l
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 100 mm
Couleur Blanc (opaque)
Description Bonbonne Carboy rectangulaire avec robinet
Diamètre (métrique) intérieur de col 86 mm
À utiliser avec (application) Stockez et distribuez milieux, solutions et eau stérile
Hauteur (métrique) avec bouchon 399 mm
Comprend Bossage de robinet moulé
Matériau HDPE
Nbre par carton 4/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Bonbonne avec robinet