Learn More
Thermo Scientific™ Béchers HDPE avec poignées Nalgene™ Code produit.: 10441751
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Béchers HDPE avec poignées Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10441751
1000 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
3000 ml
Ne doivent pas être utilisés sur des plaques chauffantes.
Code produit. 10441751
Marque: Thermo Scientific™ 12201250
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ne doivent pas être utilisés sur des plaques chauffantes.
Les béchers Thermo Scientific Nalgene sont dotées de parois ultra-épaisses pour une manipulation sûre des acides, alcalins et solutions chaudes.
Manipulez en toute sécurité les acides, les alcalis et les solutions chaudes à l’aide des béchers en PEHD gradués Thermo Scientific™ Nalgene™ avec poignées. Ces béchers en polyéthylène haute densité intègrent une paroi ultra-lourde et une poignée rectangulaire robuste pour un contrôle fiable du support et de la distribution.
  • Les graduations moulées en oz et en ml ne s’usent pas avec une utilisation continue ou les lavages
  • La poignée rectangulaire moulée permet une manipulation et un versement faciles et sûrs
  • Grâce à l’excellente résistance chimique, ils conviennent à un large éventail de solutions
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel, translucide
Description Béchers gradués avec poignées
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau HDPE
Plage de graduations 100 ml à 1 000 ml
Comprend Poignée
Incréments 100 ml
Quantité 1; 6
Type Bécher
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Non
Graduated Oui
Scale Double échelle moulée
Modèle Poignée
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1425440 Type de certificatCertificat de conformité Date15/04/2025 Catalog Number1220-1250
Numéro de lot1418001 Type de certificatCertificat de conformité Date04/01/2025 Catalog Number1220-1250
Numéro de lot1412756 Type de certificatCertificat de conformité Date23/10/2024 Catalog Number1220-1250
Numéro de lot1403218 Type de certificatCertificat de conformité Date14/04/2024 Catalog Number1220-1250
Numéro de lot1399772 Type de certificatCertificat de conformité Date25/01/2024 Catalog Number1220-1250
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Remarque : Ne pas utiliser sur des plaques chauffantes.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Béchers HDPE avec poignées Nalgene™ >