Learn More
Thermo Scientific™ Béchers HDPE avec poignées Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10310771
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
3000 ml
Ne doivent pas être utilisés sur des plaques chauffantes.
Ne doivent pas être utilisés sur des plaques chauffantes.
Les béchers Thermo Scientific Nalgene sont dotées de parois ultra-épaisses pour une manipulation sûre des acides, alcalins et solutions chaudes.
Les béchers Thermo Scientific Nalgene sont dotées de parois ultra-épaisses pour une manipulation sûre des acides, alcalins et solutions chaudes.
Ces béchers gradués avec poignée rectangulaire facilitent le transport et la distribution des liquides et offrent une excellente résistance aux produits chimiques.
  • Les graduations moulées en oz et en ml ne s’usent pas avec une utilisation continue ou les lavages
  • La poignée rectangulaire moulée permet une manipulation et un versement faciles et sûrs
  • Grâce à l’excellente résistance chimique, ils conviennent à un large éventail de solutions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 96 oz
Couleur Naturel, translucide
Description Béchers gradués avec poignées
Capacité (métrique) 3000 ml
Matériau HDPE
Plage de graduations 200 ml à 3 000 ml
Comprend Poignée
Incréments 100 ml
Quantité 1; 6
Type Bécher
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Non
Graduated Oui
Scale Double échelle moulée
Modèle Avec poignées
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Remarque : Ne pas utiliser sur des plaques chauffantes.