Learn More
Thermo Scientific™ Tubes cryogéniques Nalgene™ pour stockage général de longue durée
Beskrivelse
Améliorez vos techniques aseptiques avec les tubes cryogéniques Thermo Scientific™ Nalgene™ à filetage externe pour stockage à long terme. Ces tubes de stockage conviennent parfaitement pour le stockage général dans les laboratoires et pour la recherche d’échantillons de grande valeur et génomiques à la température de l’azote liquide en phase vapeur.
Caractéristiques :
- De larges zones d’écriture permettent d’écrire davantage d’informations sur l’échantillon et des graduations facilitent l’évaluation visuelle du volume ;
- Matières premières non cytotoxiques pour une sécurité accrue de l’échantillon, et tubes certifiés exempts de DNAse et RNAse pour des applications génomiques ;
- Un filetage externe renforçant la technique aseptique
- Certification SAL 10-6 pour une assurance de la stérilité la plus élevée qui soit
- Adaptés au stockage, du stockage frigorifique général (+4°C) à la phase vapeur de l’azote liquide
- Les tubes System 100 offrent une option de stockage plus dense (10x10) qui économise un précieux espace de stockage
- Tubes autoportants plus faciles à utiliser sur la paillasse
- Des tubes blancs, non stériles et sans bouchon sont disponibles en vrac pour les applications moins exigeantes
Tekniske data
Tekniske data
| Diamètre (métrique) | 12,7 mm |
| Type de produit | Bouchon vissé cryogénique |
| Description | Tube, stérile, 1,2 ml |
| Diamètre (impériale) externe | 0.5 in |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1,2 ml |
| Forme du fond | Conique |
| Matériau | PP |
| Type de filetage | Externe |
| Longueur (impériale) | 1.5 in |
| Vis mere |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.