Learn More
Thermo Scientific™ Tubes cryogéniques Nalgene™ pour stockage général de longue durée
GREENER_CHOICE
Code produit. 10731432
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,0 ml
1,2 ml
1,5 ml
2,0 ml
5,0 ml
15 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1000 pièces
25 pièces
250 pièces
500 pièces
75 pièces
Ne stockez pas d’azote en phase liquide sans tubes CryoFlex
Code produit. 10731432
Marque: Thermo Scientific™ 50120020
Ne stockez pas d’azote en phase liquide sans tubes CryoFlex
Optimisez vos techniques aseptiques avec les tubes cryogéniques à filetage externe pour stockage à long terme général, parfaits pour le stockage général dans les laboratoires et pour la recherche.
Améliorez vos techniques aseptiques avec les tubes cryogéniques Thermo Scientific™ Nalgene™ à filetage externe pour stockage à long terme. Ces tubes de stockage conviennent parfaitement pour le stockage général dans les laboratoires et pour la recherche d’échantillons de grande valeur et génomiques à la température de l’azote liquide en phase vapeur.
Caractéristiques :
  • De larges zones d’écriture permettent d’écrire davantage d’informations sur l’échantillon et des graduations facilitent l’évaluation visuelle du volume ;
  • Matières premières non cytotoxiques pour une sécurité accrue de l’échantillon, et tubes certifiés exempts de DNAse et RNAse pour des applications génomiques ;
  • Un filetage externe renforçant la technique aseptique
  • Certification SAL 10-6 pour une assurance de la stérilité la plus élevée qui soit
  • Adaptés au stockage, du stockage frigorifique général (+4°C) à la phase vapeur de l’azote liquide
  • Les tubes System 100 offrent une option de stockage plus dense (10x10) qui économise un précieux espace de stockage
  • Tubes autoportants plus faciles à utiliser sur la paillasse
  • Des tubes blancs, non stériles et sans bouchon sont disponibles en vrac pour les applications moins exigeantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 12,7 mm
Type de produit Bouchon vissé cryogénique
Description Tube, stérile, conditionné en vrac, 2,0 ml
Diamètre (impériale) externe 0.5 in
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 2,0 ml
Forme du fond Conique
Matériau Polypropylène
Type de filetage Externe
Longueur (impériale) 1.87 in
Nbre par carton 1000
Nb par paquet 1000
Exempt de RNase Oui
Gamme de produits Nalgene
Stérilité Stérile
Graduated Oui
Anti-rotation Oui
Quantité d’emballage 1000/carton
Matériau du bouchon Polyéthylène
Capacité (impériale) 0,0676 oz.
Exempt de DNase Oui
Type de bouchon Bouchon à vis
Imprimé Oui
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt