Learn More
Thermo Scientific™ Tubes cryogéniques Nalgene™ pour stockage général de longue durée
GREENER_CHOICE
Code produit. 10664321
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,0 ml
1,2 ml
1,5 ml
2,0 ml
5,0 ml
15 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1000 pièces
25 pièces
250 pièces
500 pièces
75 pièces
Ne stockez pas d’azote en phase liquide sans tubes CryoFlex
Code produit. 10664321
Marque: Thermo Scientific™ 50050015
Edge
Ne stockez pas d’azote en phase liquide sans tubes CryoFlex
Optimisez vos techniques aseptiques avec les tubes cryogéniques à filetage externe pour stockage à long terme général, parfaits pour le stockage général dans les laboratoires et pour la recherche.
Améliorez vos techniques aseptiques avec les tubes cryogéniques Thermo Scientific™ Nalgene™ à filetage externe pour stockage à long terme. Ces tubes de stockage conviennent parfaitement pour le stockage général dans les laboratoires et pour la recherche d’échantillons de grande valeur et génomiques à la température de l’azote liquide en phase vapeur.
Caractéristiques :
  • De larges zones d’écriture permettent d’écrire davantage d’informations sur l’échantillon et des graduations facilitent l’évaluation visuelle du volume ;
  • Matières premières non cytotoxiques pour une sécurité accrue de l’échantillon, et tubes certifiés exempts de DNAse et RNAse pour des applications génomiques ;
  • Un filetage externe renforçant la technique aseptique
  • Certification SAL 10-6 pour une assurance de la stérilité la plus élevée qui soit
  • Adaptés au stockage, du stockage frigorifique général (+4°C) à la phase vapeur de l’azote liquide
  • Les tubes System 100 offrent une option de stockage plus dense (10x10) qui économise un précieux espace de stockage
  • Tubes autoportants plus faciles à utiliser sur la paillasse
  • Des tubes blancs, non stériles et sans bouchon sont disponibles en vrac pour les applications moins exigeantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 33,274 mm
Type de produit Bouchon vissé cryogénique
Description Récipient de stockage, stérile, 15,0 ml
Diamètre (impériale) externe 1.31 in
Capacité (métrique) 15 ml
Forme du fond Plat
Matériau PP
Type de filetage Externe
Longueur (impériale) 1.81 in
Nbre par carton 75
Exempt de RNase No
Gamme de produits Nalgene
Stérilité Stérile
Graduated Non
Anti-rotation Non
Matériau du bouchon Polyéthylène
Capacité (impériale) 0,5 oz
Exempt de DNase Non
Type de bouchon PEHD fileté, sans doublure
Imprimé Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.