Learn More
Thermo Scientific™ Tubes cryogéniques Nalgene™ pour stockage général de longue durée
Optimisez vos techniques aseptiques avec les tubes cryogéniques Thermo Scientific™ Nalgene™ à filetage externe pour stockage à long terme. Ils conviennent parfaitement au stockage général dans les laboratoires et pour la recherche.
Marque: Thermo Scientific™ 5012-0012
310.07 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Alertas:
Ne pas stocker dans l’azote liquide sans tubulure CryoFlex.
Descripción
Améliorez vos techniques aseptiques avec les tubes cryogéniques Thermo Scientific™ Nalgene™ à filetage externe pour stockage à long terme. Ces tubes de stockage conviennent parfaitement pour le stockage général dans les laboratoires et pour la recherche d’échantillons de grande valeur et génomiques à la température de l’azote liquide en phase vapeur.
Caractéristiques :
- De larges zones d’écriture permettent d’écrire davantage d’informations sur l’échantillon et des graduations facilitent l’évaluation visuelle du volume ;
- Matières premières non cytotoxiques pour une sécurité accrue de l’échantillon, et tubes certifiés exempts de DNAse et RNAse pour des applications génomiques ;
- Un filetage externe renforçant la technique aseptique
- Certification SAL 10-6 pour une assurance de la stérilité la plus élevée qui soit
- Adaptés au stockage, du stockage frigorifique général (+4°C) à la phase vapeur de l’azote liquide
- Les tubes System 100 offrent une option de stockage plus dense (10x10) qui économise un précieux espace de stockage
- Tubes autoportants plus faciles à utiliser sur la paillasse
- Des tubes blancs, non stériles et sans bouchon sont disponibles en vrac pour les applications moins exigeantes
Especificaciones
12,7 mm | |
Tube, stérile, conditionné en vrac, 1,2 ml | |
Non autoclavable | |
Conique | |
Externe | |
1000 | |
Oui | |
Stérile | |
Oui | |
Polyéthylène | |
Oui | |
Oui |
Bouchon vissé cryogénique | |
0.5 in | |
1,2 ml | |
PP | |
1.5 in | |
1000 | |
Nalgene™ | |
Oui | |
1000/carton | |
0,04057 oz. | |
Bouchon à vis |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.