Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons-pression Nalgene™ pour tubes à centrifuger en plastique
Les bouchons-pression Thermo Scientific Nalgene sont autoclavables et comportent une languette facilitant leur retrait.
Marque: Thermo Scientific™ DS3111-0029
34.14 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
L'étanchéité aux liquides peut être compromise lors de la centrifugation à grande vitesse.
Description
Les bouchons-pression Thermo Scientific Nalgene sont autoclavables et comportent une languette facilitant leur retrait.
Les tailles des bouchons en polypropylène sont étudiées pour les tubes à centrifuger ouverts.
DS3111-0030 s’adapte aux tubes à centrifuger sans lèvre de 50 ml uniquement.
Spécification
29 mm | |
Autoclavables | |
PP | |
20 | |
Tube d’un dia. ext. de 29 mm |
Bouchon pour tubes à centrifuger | |
Conçu pour être compatible avec les tubes à centrifuger Nalgene ronds et coniques | |
20 | |
Nalgene™ |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.